2-Fluor-6-methoxyphenol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3817J-25G PC3817J-5G
APOSPC3817J-25GEA 368 EUR
APOSPC3817J-25G APOSPC3817J-5G
2-Fluor-6-methoxyphenol 98%
2-Fluor-6-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Molecular Weight: 142.13 g/mol
Siedepunkt: 130…131 °C/36mmHg
Dichte: 1.23 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00075140
CAS-Nummer: 73943-41-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR