4-Fluor-2-methoxyphenol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3817K-100G PC3817K-25G PC3817K-5G
APOSPC3817K-100GEA 272 EUR
APOSPC3817K-100G APOSPC3817K-25G APOSPC3817K-5G
4-Fluor-2-methoxyphenol 97%
4-Fluor-2-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Molecular Weight: 142.13 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Dichte: 1.247 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00070797
CAS-Nummer: 450-93-1

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR