4-Fluor-m-toluidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Fluor-3-methylanilin, 5-Amino-2-fluortoluol
PC3820-5G
PC3820-100G
PC3820-25G
APOSPC3820-5GEA
14.7
EUR
APOSPC3820-5G
APOSPC3820-100G
APOSPC3820-25G
4-Fluor-m-toluidin 98%
4-Fluor-m-toluidin
Formel:
C₇H₈FN Molecular Weight: 125.15 g/mol Siedepunkt: 85…86 °C/9mmHg Schmelzpunkt: 32…38 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00025294 CAS-Nummer: 452-69-7 EINECS: 207-207-7 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...