3'-(Trifluormethylthio)acetophenon 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3821-1G PC3821-5G PC3821-25G
APOSPC3821-1GEA 109 EUR
APOSPC3821-1G APOSPC3821-5G APOSPC3821-25G
3'-(Trifluormethylthio)acetophenon 94%
3'-(Trifluormethylthio)acetophenon
Formel: C₉H₇F₃OS
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00236331
CAS-Nummer: 56773-33-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III