4-Fluor-2-methylanisol 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Fluor-4-methoxy-3-methylbenzol, 5-Fluor-2-methoxytoluol
PC3822C-25G
PC3822C-5G
APOSPC3822C-25GEA
190
EUR
APOSPC3822C-25G
APOSPC3822C-5G
4-Fluor-2-methylanisol 97+%
4-Fluor-2-methylanisol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,16 g/mol Siedepunkt: 69…70 °C/4mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00143319 CAS-Nummer: 399-54-2 EINECS: 609-758-2 |