4-Fluor-3-methylanisol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 EUR
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluor-3-methylanisol 97%
4-Fluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Siedepunkt: 174…175 °C/762mmHg
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042293
CAS-Nummer: 2338-54-7