3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluoro-4-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-Fluoro-4-methylbenzamidine hydrochloride
PC3822J-1G PC3822J-5G
APOSPC3822J-1GEA 116 EUR
APOSPC3822J-1G APOSPC3822J-5G
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
Formel: C₈H₁₀ClFN₂
Molecular Weight: 188,63 g/mol
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00275569
CAS-Nummer: 175277-88-0