3-Fluor-p-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
PC3823BT-25G
PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA
26.1
EUR
APOSPC3823BT-25G
APOSPC3823BT-100G
3-Fluor-p-toluonitril 98%
3-Fluor-p-toluonitril
Formel:
C₈H₆FN Siedepunkt: 203…205 °C Schmelzpunkt: 47…51 °C Flammpunkt: 83 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00153174 CAS-Nummer: 170572-49-3 ADR: 6.1,III |