5-Fluor-o-toluonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3823C-10G PC3823C-50G PC3823C-100G PC3823C-25G
APOSPC3823C-10GEA 21.9 EUR
APOSPC3823C-10G APOSPC3823C-50G APOSPC3823C-100G APOSPC3823C-25G
5-Fluor-o-toluonitril 98%
5-Fluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Flammpunkt: 79 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042295
CAS-Nummer: 77532-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III