5-Fluor-2-toluoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Fluor-2-tolylsäurechlorid, 5-Fluor-2-methylbenzoylchlorid
PC3823CG-25G
PC3823CG-5G
APOSPC3823CG-25GEA
92.8
EUR
APOSPC3823CG-25G
APOSPC3823CG-5G
5-Fluor-2-toluoylchlorid 97%
5-Fluor-2-toluoylchlorid
Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).
Formel:
C₈H₆ClFO Molecular Weight: 172.59 g/mol Siedepunkt: 108 °C/24mmHg Dichte: 1.27 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236681 CAS-Nummer: 21900-39-0 UN: 3265 ADR: 8 II |