(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
DL-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, 1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC3823CM-25G
PC3823CM-50G
PC3823CM-5G
APOSPC3823CM-25GEA
79.9
EUR
APOSPC3823CM-25G
APOSPC3823CM-50G
APOSPC3823CM-5G
(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 96%
(±)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel:
C₈H₁₀FN Molecular Weight: 139,17 g/mol Siedepunkt: 76 °C/22mmHg Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041323 CAS-Nummer: 403-40-7 EINECS: 206-958-8 UN: 2735 ADR: 8,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...