2-Fluor-3-methylbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
PC3823D-1G PC3823D-5G PC3823D-25G
APOSPC3823D-1GEA 21.9 EUR
APOSPC3823D-1G APOSPC3823D-5G APOSPC3823D-25G
2-Fluor-3-methylbenzylbromid 98%
2-Fluor-3-methylbenzylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Molecular Weight: 203.05 g/mol
Siedepunkt: 168 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042470
CAS-Nummer: 151412-12-3
UN: 3265
ADR: 8 II