5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3823J-5G
APOSPC3823J-5GEA 81.2 EUR
APOSPC3823J-5G
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₁₀ClFN₂
Schmelzpunkt: 197 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00053032
CAS-Nummer: 325-50-8