2-Fluor-6-(4-methylphenoxy)benzonitril 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC3823R-50MG PC3823R-1G PC3823R-5G
APOSPC3823R-50MGEA 21.9 EUR
APOSPC3823R-50MG APOSPC3823R-1G APOSPC3823R-5G
2-Fluor-6-(4-methylphenoxy)benzonitril 97%
2-Fluor-6-(4-methylphenoxy)benzonitril
Formel: C₁₄H₁₀FNO
Schmelzpunkt: 93…95 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068203
CAS-Nummer: 175204-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR