2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Fluoro-4-methylphenyl isocyanate
PC3823S-1G
PC3823S-25G
PC3823S-5G
APOSPC3823S-1GEA
31.9
EUR
APOSPC3823S-1G
APOSPC3823S-25G
APOSPC3823S-5G
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene 97%
2-Fluoro-4-isocyanato-1-methylbenzene
- May form small amount of sediment.
Formel:
C₈H₆FNO Molecular Weight: 151,14 g/mol Siedepunkt: 187…192 °C Dichte: 1,175 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 79 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00037071 CAS-Nummer: 102561-42-2 |