2-Fluor-4-methylpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluor-4-picolin
PC3824-100G
PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA
48
EUR
APOSPC3824-100G
APOSPC3824-25G
2-Fluor-4-methylpyridin 97%
2-Fluor-4-methylpyridin
Formel:
C₆H₆FN Molecular Weight: 111,12 g/mol Siedepunkt: 155…156 °C Dichte: 1,078 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041224 CAS-Nummer: 461-87-0 UN: 1993 ADR: 3,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...