2-Fluor-6-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluor-6-picolin
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 24.8 EUR
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluor-6-methylpyridin 98%
2-Fluor-6-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C
Dichte: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 66,7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041226
CAS-Nummer: 407-22-7