2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
PC3826-25G PC3826-5G
APOSPC3826-25GEA 234 EUR
APOSPC3826-25G APOSPC3826-5G
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat 95%
2-Fluor-1-methylpyridinium-p-toluolsulfonat
Peptide coupling agent. see: Chem.Lett.,547(1984)for synthesis of alpha-ribonucleotides
Formel: C₁₃H₁₄FNO₃S
Molecular Weight: 283,32 g/mol
Schmelzpunkt: 132…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011983
CAS-Nummer: 58086-67-2