1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2-trifluorethylether
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3831-1G PC3831-5G
APOSPC3831-1GEA 29 EUR
APOSPC3831-1G APOSPC3831-5G
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2-trifluorethylether
1,2-Dibrompentafluorpropyl-2,2,2-trifluorethylether
Formel: C₅H₂Br₂F₈O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094229
CAS-Nummer: 396716-52-2