2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3839-1G
PC3839-25G
PC3839-5G
APOSPC3839-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3839-1G
APOSPC3839-25G
APOSPC3839-5G
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril 97%
2,3,5,6-Tetrafluorbenzonitril
Formel:
C₇HF₄N Molecular Weight: 175.09 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C/45mmHg Schmelzpunkt: 33…36 °C Flammpunkt: 70 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012286 CAS-Nummer: 5216-17-1 UN: 3439 ADR: 6.1 III |