2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3843-1G PC3843-5G
APOSPC3843-1GEA 92.8 EUR
APOSPC3843-1G APOSPC3843-5G
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol
Formel: C₈H₇F₃O₂
Molecular Weight: 192.14 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C/3mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134279
CAS-Nummer: 72912-49-3