5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 5-(2-Fluorophenyl)-1H-1,2,3,4-tetraazole

PC3845-1G PC3845-250MG
APOSPC3845-1GEA 29 EUR
APOSPC3845-1G APOSPC3845-250MG
5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
5-(2-Fluorphenyl)-1H-tetrazol
Formel: C₇H₅FN₄
Molecular Weight: 164.14 g/mol
Schmelzpunkt: 157…159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00798373
CAS-Nummer: 50907-19-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR