Octafluoroadipoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC3847-25G
PC3847-5G
APOSPC3847-25GEA
0
EUR
APOSPC3847-25G
APOSPC3847-5G
Octafluoroadipoyl chloride 97%
Octafluoroadipoyl chloride
Formel:
C₆Cl₂F₈O₂ Siedepunkt: 42…45 °C/2mmHg Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00054726 CAS-Nummer: 336-06-1 UN: 3265 ADR: 8,III |