2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3849-25G PC3849-5G PC3849-1G
APOSPC3849-25GEA 562 EUR
APOSPC3849-25G APOSPC3849-5G APOSPC3849-1G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate
Formel: C₆H₃F₁₁O₃S
Molecular Weight: 364,14 g/mol
Siedepunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093341
CAS-Nummer: 17352-10-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II