2-(2,3-Difluorphenyl)ethanol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3857-1G PC3857-5G PC3857-10G
APOSPC3857-1GEA 66.7 EUR
APOSPC3857-1G APOSPC3857-5G APOSPC3857-10G
2-(2,3-Difluorphenyl)ethanol 98%
2-(2,3-Difluorphenyl)ethanol
Formel: C₈H₈F₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862011
CAS-Nummer: 126163-30-2