2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC3861-5G PC3861-1G PC3861-10G
APOSPC3861-5GEA 161 EUR
APOSPC3861-5G APOSPC3861-1G APOSPC3861-10G
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine
Formel: C₆H₂Br₂F₃N
Molecular Weight: 304,892 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10687233
CAS-Nummer: 79623-38-4