4-Fluor-2-nitroanilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3870-100G PC3870-25G PC3870-500G
APOSPC3870-100GEA 39.3 EUR
APOSPC3870-100G APOSPC3870-25G APOSPC3870-500G
4-Fluor-2-nitroanilin 97%
4-Fluor-2-nitroanilin
Formel: C₆H₅FN₂O₂
Molecular Weight: 156.12 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Flammpunkt: 89 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007830
CAS-Nummer: 364-78-3
EINECS: 206-666-0