2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Fluor-5-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 2-Fluor-5-methylbenzolsulfochlorid
PC3871-1G
PC3871-25G
PC3871-5G
APOSPC3871-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3871-1G
APOSPC3871-25G
APOSPC3871-5G
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
2-Fluor-5-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆ClFO₂S Molecular Weight: 208,64 g/mol Schmelzpunkt: 30…34 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039785 CAS-Nummer: 870704-14-6 UN: 3261 ADR: 8,II |