1,1,1,3-Tetrafluorpropan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
FC-254fb
PC3878-5G
PC3878-25G
APOSPC3878-5GEA
343
EUR
APOSPC3878-5G
APOSPC3878-25G
1,1,1,3-Tetrafluorpropan 97%
1,1,1,3-Tetrafluoropropane
Formel:
C₃H₄F₄ Siedepunkt: 29…30 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
460-36-6 UN: 3161 ADR: 2.1, |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...