2-Fluor-4-nitroanisol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 0 EUR
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluor-4-nitroanisol 98%
2-Fluor-4-nitroanisol
Formel: C₇H₆FNO₃
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00061095
CAS-Nummer: 455-93-6