2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2,2,3-trichlorobutane
PC3887-5G PC3887-1G PC3887-25G
APOSPC3887-5GEA 190 EUR
APOSPC3887-5G APOSPC3887-1G APOSPC3887-25G
2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane 97%
2,2,3-Trichloro-1,1,1,4,4,4-hexafluorobutane
Formel: C₄HCl₃F₆
Molecular Weight: 269.4 g/mol
Siedepunkt: 105 °C
Dichte: 1.697 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02093295
CAS-Nummer: 378-84-7