1-Fluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluornitrobenzol
PC3890-1KG PC3890-250G PC3890-25G
APOSPC3890-1KGEA 127 EUR
APOSPC3890-1KG APOSPC3890-250G APOSPC3890-25G
1-Fluor-2-nitrobenzol 98%
1-Fluor-2-nitrobenzol
The activated fluorine reacts with arylamines to form 2-nitrodiarylamines see: Synthesis, 215 (1980)
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Siedepunkt: 116 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,338 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007048
CAS-Nummer: 1493-27-2
EINECS: 216-088-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III