1-Fluor-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoronitrobenzene
PC3900-100G PC3900-25G
APOSPC3900-100GEA 0 EUR
APOSPC3900-100G APOSPC3900-25G
1-Fluor-3-nitrobenzol 97%
1-Fluor-3-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Siedepunkt: 204…206 °C
Schmelzpunkt: 2 °C
Dichte: 1,325 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007196
CAS-Nummer: 402-67-5
EINECS: 206-953-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III