2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,2,2-Trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3903-25G
PC3903-5G
PC3903-100G
APOSPC3903-25GEA
27.7
EUR
APOSPC3903-25G
APOSPC3903-5G
APOSPC3903-100G
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat 97%
2,2,2-Trifluorethyltrifluormethansulfonat
Powerful trifluoroethylating agent; Useful for synthesis offluorinated amino acids, ask for references.
Formel:
C₃H₂F₆O₃S Molecular Weight: 232,10 g/mol Siedepunkt: 91 °C Dichte: 1,611 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00671579 CAS-Nummer: 6226-25-1 EINECS: 458-390-7 UN: 3265 ADR: 8,II |