1-Fluor-4-nitrobenzol 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Fluornitrobenzol

PC3910-250G PC3910-1KG
APOSPC3910-250GEA 43.5 EUR
APOSPC3910-250G APOSPC3910-1KG
1-Fluor-4-nitrobenzol 99%
1-Fluor-4-nitrobenzol
Formel: C₆H₄FNO₂
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: 22…24 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007282
CAS-Nummer: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR