5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonylchloride
PC3921-5G PC3921-1G
APOSPC3921-5GEA 0 EUR
APOSPC3921-5G APOSPC3921-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Molecular Weight: 247.05 g/mol
Schmelzpunkt: 44…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940426
CAS-Nummer: 13656-57-0
UN: 1759
ADR: 8 III