2-Chlor-4,5-difluorbenzolsulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3923-1G PC3923-25G PC3923-5G
APOSPC3923-1GEA 31.9 EUR
APOSPC3923-1G APOSPC3923-25G APOSPC3923-5G
2-Chlor-4,5-difluorbenzolsulfonylchlorid 97%
2-Chlor-4,5-difluorbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02091388
CAS-Nummer: 67475-58-5
UN: 1760
ADR: 8,III