5-Chlor-2,4-difluorbenzolsulfonamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC3926-1G PC3926-5G
APOSPC3926-1GEA 109 EUR
APOSPC3926-1G APOSPC3926-5G
5-Chlor-2,4-difluorbenzolsulfonamid 97%
5-Chlor-2,4-difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₄ClF₂NO₂S
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01940427
CAS-Nummer: 13656-56-9
UN: 1759
ADR: 8,III