4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3935-25G PC3935-5G PC3935-100G
APOSPC3935-25GEA 21.9 EUR
APOSPC3935-25G APOSPC3935-5G APOSPC3935-100G
4-Fluor-3-nitrobenzoesäure
4-Fluoro-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄FNO₄
Molecular Weight: 185,11 g/mol
Siedepunkt: 92 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007058
CAS-Nummer: 453-71-4
EINECS: 207-221-3