2-Fluor-5-nitrobenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3937-100G
PC3937-25G
APOSPC3937-100GEA
170
EUR
APOSPC3937-100G
APOSPC3937-25G
2-Fluor-5-nitrobenzonitril 97%
2-Fluor-5-nitrobenzonitril
Formel:
C₇H₃FN₂O₂ Molecular Weight: 166,11 g/mol Schmelzpunkt: 70…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042299 CAS-Nummer: 17417-09-3 UN: 3439 ADR: 6.1,III |