4-Fluor-4'-nitrobenzophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(4-Fluorophenyl)(4-nitrophenyl)methanone
PC3938E-1G
PC3938E-250MG
APOSPC3938E-1GEA
21.9
EUR
APOSPC3938E-1G
APOSPC3938E-250MG
4-Fluor-4'-nitrobenzophenon 98%
4-Fluor-4'-nitrobenzophenon
Formel:
C₁₃H₈FNO₃ Molecular Weight: 245,2059 g/mol Schmelzpunkt: 87…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053428 CAS-Nummer: 2195-47-3 |