Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC3939-25G PC3939-5G PC3939-100G
APOSPC3939-25GEA 29 EUR
APOSPC3939-25G APOSPC3939-5G APOSPC3939-100G
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate 97%
Ethyl-3-(2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridyl)-3-oxopropionate
Formel: C₁₀H₈Cl₂FNO₃
Schmelzpunkt: 66…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799535
CAS-Nummer: 96568-04-6