4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
PC3950-100G PC3950-500G PC3950-25G
APOSPC3950-100GEA 94.4 EUR
APOSPC3950-100G APOSPC3950-500G APOSPC3950-25G
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid 98%
4-Fluor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Siedepunkt: 91…92 °C/15mmHg
Dichte: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007059
CAS-Nummer: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
UN: 1993
ADR: 3,III