(Trifluormethyl)trimethylsilan 0,5 M in THF 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: trimethyl(trifluoromethyl)silane
PC3953-100ML PC3953-25ML PC3953-5ML
APOSPC3953-100MLEA 125 EUR
APOSPC3953-100ML APOSPC3953-25ML APOSPC3953-5ML
(Trifluormethyl)trimethylsilan 0,5 M in THF 98%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel: C₄H₉F₃Si
Molecular Weight: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 40 °C
Dichte: 0.895 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –20 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00145454
CAS-Nummer: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3 III