3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC3956-10G
PC3956-5G
APOSPC3956-10GEA
328
EUR
APOSPC3956-10G
APOSPC3956-5G
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
3-Brom-5-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel:
C₈H₆BrF₃O₂ Molecular Weight: 271,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09999512 CAS-Nummer: 1026201-95-5 |