(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (R)-(+)-1-(4-Fluorophenyl)ethylamine, (R)-1-(4-Fluorophenyl)ethanamine

PC3962-1G PC3962-25G PC3962-5G
APOSPC3962-1GEA 24.8 EUR
APOSPC3962-1G APOSPC3962-25G APOSPC3962-5G
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin 97%
(R)-(+)-4-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
Siedepunkt: 76 °C/22mmHg
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03093090
CAS-Nummer: 374898-01-8
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR