6-Fluornicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
PC3965-100G PC3965-25G
APOSPC3965-100GEA 435 EUR
APOSPC3965-100G APOSPC3965-25G
6-Fluornicotinsäure 97%
6-Fluornicotinsäure
Formel: C₆H₄FNO₂
Molecular Weight: 141,1 g/mol
Schmelzpunkt: 144…148 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01859863
CAS-Nummer: 403-45-2