1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Difluoromethoxy)nitrobenzene
PC3971-100G
PC3971-25G
PC3971-5G
APOSPC3971-100GEA
376
EUR
APOSPC3971-100G
APOSPC3971-25G
APOSPC3971-5G
1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzol 98%
1-(Difluormethoxy)-3-nitrobenzol
Formel:
C₇H₅F₂NO₃ Molecular Weight: 189.12 g/mol Siedepunkt: 240…242 °C Dichte: 1.391 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03407974 CAS-Nummer: 22236-07-3 |