2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-Amino-4-nitrobenzotrifluoride
PC3972-1G
PC3972-5G
PC3972-10G
APOSPC3972-1GEA
87
EUR
APOSPC3972-1G
APOSPC3972-5G
APOSPC3972-10G
2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
2-Nitro-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₅F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 98…102 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00042447 CAS-Nummer: 402-14-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |