4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Benzyloxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC3974-5G
APOSPC3974-5GEA
65.4
EUR
APOSPC3974-5G
4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure 97%
4-Benzyloxy-3-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₂BFO₃ Molecular Weight: 246,04 g/mol Schmelzpunkt: 129…131 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00994627 CAS-Nummer: 133057-83-7 |